Läs mer
Sartorius Bänkskiva Arium pro UF Ultrapure Vattensystem
BIOPHARMA
Produktkod. 11785006 Handla allt Sartorius Produkter
Change view
Konduktivitet:
100 μS/cm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Konduktivitet Förpackningsstorlek
11785006 100 μS/cm Varje
1 options
Produktkod. 11785006 Leverantör Sartorius Leverantörsnummer H2OPROUFT
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    101970.00 SEK
    63639.19 SEK / Paket med 1
    Save 38330.81 SEK
    37% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-02-2027
Ger det bredaste urvalet av funktioner och alternativ för skräddarsydd konfiguration.
  • Modulära enheter förmonterade enligt specifika applikationer
  • Lägsta TOC-nivå, tillsammans med övervakningsfunktion i realtid
  • Effektivt avlägsnande av endotoxiner, DNas och RNas
  • Hög flexibilitet
  • Total enkel drift
  • Möter och överträffar ASTM Typ 1-standard, säkerställer reproducerbarhet av resultat
  • Användningsområden: HPLC, GC-MS, AAS, ICP-MS, Jonkromatografi, TOC-analys, PCR, Elektrofores, Endotoxinanalys, Immuncytokemi, Rent vatten för beredning av cellodlingsmedia, Rent vatten för produktion av monoklonala antikroppar, Fotometri
  • 5000 MWCO mikroporöst membran håller kvar makromolekyler och vattnet kan användas för cellodlingstillämpningar
  • Typiska tillämpningar inkluderar cellodling, DNA-sekvensanalys, IVF och allmänna biokemiska tillämpningar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Konduktivitet 100 μS/cm
Bakterieinnehåll <1 CFU/L
Matarvattenkoppling 3/8 tum
Fodervattenövervakning Nej
Matarvattenkälla Destillerad, DI, RO, EDI
Flödeshastighet 1,7 l/min.
Produkt Vattentyp Typ 1
Fjärrdispenser Nej
Resistivitet 18,2 Mohm.cm
TOC Monitor med UV-intensitetsövervakning < 5 ppb
Totalt organiskt kol <5 ppb
DNas Ja
För användning med (applikation) Cellkultur; Buffert och Media Prep; Histologi; IC; Beredning av reagenser; Fotometri; ELISA; AAS
Montering Bänk
Kiseldioxid <1000ppb
Grumlighet <1 NTU
Elektriska krav 100/240 V
Spänning 100 till 240 V
Daglig produktion 100 L
Endotoxinkoncentration <0,001 EU/ml med en terminal ultrafiltreringspatron
Produkttyp Arium pro Ultrapure Vattensystem
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.