Beskrivning
- Front toppmonterad display
- Inkluderar UV-lampa
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | För framställning av ultrarent vatten för kromatografiska tillämpningar |
| Bakterieinnehåll | <1 CFU/L |
| Matarvattenkoppling | 3/8 tum |
| Fodervattenövervakning | Nej |
| Matarvattenkälla | Destillerad, DI, RO, EDI |
| Flödeshastighet | 2 l/min. |
| Produkt Vattentyp | Typ 1 |
| Fjärrdispenser | Nej |
| Resistivitet | 18,2 Mohm.cm |
| TOC Monitor med UV-intensitetsövervakning | No |
| Visa mer |