Beskrivning
- Modulära enheter förmonterade enligt specifika applikationer
- Lägsta TOC-nivå, tillsammans med övervakningsfunktion i realtid
- Effektivt avlägsnande av endotoxiner, DNas och RNas
- Hög flexibilitet
- Total enkel drift
- Möter och överträffar ASTM Typ 1-standard, säkerställer reproducerbarhet av resultat
- Användningsområden: HPLC, GC-MS, AAS, ICP-MS, Jonkromatografi, TOC-analys, PCR, Elektrofores, Endotoxinanalys, Immuncytokemi, Rent vatten för beredning av cellodlingsmedia, Rent vatten för produktion av monoklonala antikroppar, Fotometri
Specifikationer
Specifikationer
| Konduktivitet | 100 μS/cm |
| Bakterieinnehåll | <1 CFU/L |
| Matarvattenkoppling | 3/8 tum |
| Fodervattenövervakning | Nej |
| Matarvattenkälla | Destillerad, DI, RO, EDI |
| Flödeshastighet | 1,7 l/min. |
| Produkt Vattentyp | Typ 1 |
| Fjärrdispenser | Nej |
| Resistivitet | 18,2 Mohm.cm |
| TOC Monitor med UV-intensitetsövervakning | Yes |
| Visa mer |