Läs mer
Thermo Scientific™ Bänkkylare
Produktkod. 10252631
Change view
Temperaturområde:
-20 °C
0 °C
Array:
3 x 4
4 x 5
4 x 8
Håller:
12 kryogena injektionsflaskor (0,2 till 1,5 ml)
12 kryogena injektionsflaskor, mikrocentrifugrör (0,2 till 0,5 ml)
12 rör (0,2 till 0,5 ml)
12 rör (12 till 13 mm dia.)
12 rör (16 till 17 mm dia.)
20 rör (0,2 till 0,5 ml)
32 kryogena injektionsflaskor, mikrocentrifugrör (0,2 till 0,5 ml)
32 rör (0,2 till 0,5 ml)
Förpackningsstorlek:
Varje
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Temperaturområde Array Håller Förpackningsstorlek
10252631 -20 °C 4 x 8 32 rör (0,2 till 0,5 ml) Varje
10777232 -20 °C 4 x 5 20 rör (0,2 till 0,5 ml) Varje
10292581 -20 °C 3 x 4 12 rör (0,2 till 0,5 ml) Varje
10525021 0 °C 3 x 4 12 rör (12 till 13 mm dia.) Varje
10253921 0 °C 3 x 4 12 rör (16 till 17 mm dia.) Varje
10089140 0 °C 3 x 4 12 kryogena injektionsflaskor, mikrocentrifugrör (0,2 till 0,5 ml) Varje
10778391 0 °C 4 x 8 32 kryogena injektionsflaskor, mikrocentrifugrör (0,2 till 0,5 ml) Varje
10741792 -20 °C 3 x 4 12 kryogena injektionsflaskor (0,2 till 1,5 ml) Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 10252631 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 51150032
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5152.47 SEK
    4326.50 SEK / Paket med 1
    Save 825.97 SEK
    16% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Skydda enzymer, celler, reagenser och lösningar genom att upprätthålla frystemperaturer medan du är på laboratoriebänken med hjälp av bänkkylare.
Skydda enzymer, celler, reagens och lösningar genom att upprätthålla frystemperaturer medan du är på laboratoriebänken med Thermo Scientific™ Bänkkylare.
  • Upprätthåll frysens temperatur under frostfria cykler, strömavbrott och oavsiktliga dörröppningar
  • Rymmer 12, 20 eller 32 rör
  • Insatser medföljer för 1,5 mL rör för att ha kompatibilitet att rymma 0,2-0,5 mL mikrocentrifugrör
  • Tryckt rutnät på envägsnyckellock för korrekt orientering och providentifiering
  • Gjuten av slagtålig polykarbonat med låshandtag för långvarig användning
  • Stapelbar för att spara utrymme
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Höjd (metrisk) 146 mm
Höjd (engelska) 5,75 tum.
Längd (metrisk) 243 mm
Längd (engelska) 9,56 tum.
Bredd (metrisk) 157 mm
Bredd (engelska) 6,19 tum.
Mått (L x B x H) 9,56 x 6,19 x 5,75 tum. (243 x 157 x 146 mm)
Beskrivning 4x8 fack, gelfyllda, -20 grader,
Array 4 x 8
Håller Temp., Timmar <-15 °C, 2
Design Gelfyllt/vitt lock
Material Polykarbonat
Produkttyp Bänkkylare
Färg Blått, Vitt
Kapacitet (metrisk) 0,2 till 0,5 ml
Håller 32 rör (0,2 till 0,5 ml)
Temperaturområde -20 °C