Läs mer
Thermo Scientific™ Bänkkylare
Produktkod. 10292581
Change view
Temperaturområde:
-20 °C
0 °C
Array:
3 x 4
4 x 5
4 x 8
Håller:
12 kryogena injektionsflaskor (0,2 till 1,5 ml)
12 kryogena injektionsflaskor, mikrocentrifugrör (0,2 till 0,5 ml)
12 rör (0,2 till 0,5 ml)
12 rör (12 till 13 mm dia.)
12 rör (16 till 17 mm dia.)
20 rör (0,2 till 0,5 ml)
32 kryogena injektionsflaskor, mikrocentrifugrör (0,2 till 0,5 ml)
32 rör (0,2 till 0,5 ml)
Förpackningsstorlek:
Varje
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Temperaturområde Array Håller Förpackningsstorlek
10292581 -20 °C 3 x 4 12 rör (0,2 till 0,5 ml) Varje
10777232 -20 °C 4 x 5 20 rör (0,2 till 0,5 ml) Varje
10252631 -20 °C 4 x 8 32 rör (0,2 till 0,5 ml) Varje
10525021 0 °C 3 x 4 12 rör (12 till 13 mm dia.) Varje
10253921 0 °C 3 x 4 12 rör (16 till 17 mm dia.) Varje
10089140 0 °C 3 x 4 12 kryogena injektionsflaskor, mikrocentrifugrör (0,2 till 0,5 ml) Varje
10778391 0 °C 4 x 8 32 kryogena injektionsflaskor, mikrocentrifugrör (0,2 till 0,5 ml) Varje
10741792 -20 °C 3 x 4 12 kryogena injektionsflaskor (0,2 till 1,5 ml) Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 10292581 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 51150012
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2694.07 SEK
    2181.08 SEK / Paket med 1
    Save 512.99 SEK
    19% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Skydda enzymer, celler, reagenser och lösningar genom att upprätthålla frystemperaturer medan du är på laboratoriebänken med hjälp av bänkkylare.
Skydda enzymer, celler, reagens och lösningar genom att upprätthålla frystemperaturer medan du är på laboratoriebänken med Thermo Scientific™ Bänkkylare.
  • Upprätthåll frysens temperatur under frostfria cykler, strömavbrott och oavsiktliga dörröppningar
  • Rymmer 12, 20 eller 32 rör
  • Insatser medföljer för 1,5 mL rör för att ha kompatibilitet att rymma 0,2-0,5 mL mikrocentrifugrör
  • Tryckt rutnät på envägsnyckellock för korrekt orientering och providentifiering
  • Gjuten av slagtålig polykarbonat med låshandtag för långvarig användning
  • Stapelbar för att spara utrymme
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Höjd (metrisk) 125 mm
Höjd (engelska) 4,94 tum.
Längd (metrisk) 151 mm
Längd (engelska) 5,31 tum
Bredd (metrisk) 108 mm
Bredd (engelska) 4,25 tum
Mått (L x B x H) 5,31 x 4,25 x 4,94 tum. (151 x 108 x 125 mm)
Beskrivning 3x4 fack, -20 grader.
Array 3 x 4
Håller Temp., Timmar <-15 °C, 1
Design Ofyllt/klart lock
Material Polykarbonat
Produkttyp Bänkkylare
Färg Blått, Klart
Kapacitet (metrisk) 0,2 till 0,5 ml
Håller 12 rör (0,2 till 0,5 ml)
Temperaturområde -20 °C