Läs mer
Thermo Scientific™ Bänkkylare
Temperaturområde:
-20 °C
0 °C
Array:
3 x 4
4 x 5
4 x 8
Håller:
12 kryogena injektionsflaskor (0,2 till 1,5 ml)
12 kryogena injektionsflaskor, mikrocentrifugrör (0,2 till 0,5 ml)
12 rör (0,2 till 0,5 ml)
12 rör (12 till 13 mm dia.)
12 rör (16 till 17 mm dia.)
20 rör (0,2 till 0,5 ml)
32 kryogena injektionsflaskor, mikrocentrifugrör (0,2 till 0,5 ml)
32 rör (0,2 till 0,5 ml)
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Skydda enzymer, celler, reagens och lösningar genom att upprätthålla frystemperaturer medan du är på laboratoriebänken med Thermo Scientific™ Bänkkylare.
- Upprätthåll frysens temperatur under frostfria cykler, strömavbrott och oavsiktliga dörröppningar
- Rymmer 12, 20 eller 32 rör
- Insatser medföljer för 1,5 mL rör för att ha kompatibilitet att rymma 0,2-0,5 mL mikrocentrifugrör
- Tryckt rutnät på envägsnyckellock för korrekt orientering och providentifiering
- Gjuten av slagtålig polykarbonat med låshandtag för långvarig användning
- Stapelbar för att spara utrymme
Specifikationer
Specifikationer
| Höjd (metrisk) | 190 mm |
| Höjd (engelska) | 7,5 tum |
| Längd (metrisk) | 197 mm |
| Längd (engelska) | 7,75 tum. |
| Bredd (metrisk) | 140 mm |
| Bredd (engelska) | 5,5 tum |
| Mått (L x B x H) | 7,75 x 5,5 x 7,5 tum. (197 x 140 x 190 mm) |
| Beskrivning | 3x4 fack, för 12-13mm dia.flaskor |
| Array | 3 x 4 |
| Håller Temp., Timmar | <1°C, 5,0 |
| Visa mer |