Läs mer
Thermo Scientific™ Bänkkylare
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. 10777232
Change view
Temperaturområde:
-20 °C
0 °C
Array:
3 x 4
4 x 5
4 x 8
Håller:
12 kryogena injektionsflaskor (0,2 till 1,5 ml)
12 kryogena injektionsflaskor, mikrocentrifugrör (0,2 till 0,5 ml)
12 rör (0,2 till 0,5 ml)
12 rör (12 till 13 mm dia.)
12 rör (16 till 17 mm dia.)
20 rör (0,2 till 0,5 ml)
32 kryogena injektionsflaskor, mikrocentrifugrör (0,2 till 0,5 ml)
32 rör (0,2 till 0,5 ml)
Förpackningsstorlek:
Varje
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Temperaturområde Array Håller unitSize
10777232 -20 °C 4 x 5 20 rör (0,2 till 0,5 ml) Varje
10292581 -20 °C 3 x 4 12 rör (0,2 till 0,5 ml) Varje
10252631 -20 °C 4 x 8 32 rör (0,2 till 0,5 ml) Varje
10525021 0 °C 3 x 4 12 rör (12 till 13 mm dia.) Varje
10253921 0 °C 3 x 4 12 rör (16 till 17 mm dia.) Varje
10089140 0 °C 3 x 4 12 kryogena injektionsflaskor, mikrocentrifugrör (0,2 till 0,5 ml) Varje
10778391 0 °C 4 x 8 32 kryogena injektionsflaskor, mikrocentrifugrör (0,2 till 0,5 ml) Varje
10741792 -20 °C 3 x 4 12 kryogena injektionsflaskor (0,2 till 1,5 ml) Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 10777232 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 355501
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Skydda enzymer, celler, reagenser och lösningar genom att upprätthålla frystemperaturer medan du är på laboratoriebänken med hjälp av bänkkylare.
Skydda enzymer, celler, reagens och lösningar genom att upprätthålla frystemperaturer medan du är på laboratoriebänken med Thermo Scientific™ Bänkkylare.
  • Upprätthåll frysens temperatur under frostfria cykler, strömavbrott och oavsiktliga dörröppningar
  • Rymmer 12, 20 eller 32 rör
  • Insatser medföljer för 1,5 mL rör för att ha kompatibilitet att rymma 0,2-0,5 mL mikrocentrifugrör
  • Tryckt rutnät på envägsnyckellock för korrekt orientering och providentifiering
  • Gjuten av slagtålig polykarbonat med låshandtag för långvarig användning
  • Stapelbar för att spara utrymme
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Höjd (metrisk) 133 mm
Höjd (engelska) 8,25 tum.
Längd (metrisk) 226 mm
Längd (engelska) 8,94 tum.
Bredd (metrisk) 165 mm
Bredd (engelska) 6,5 tum.
Mått (L x B x H) 8,94 x 6,5 x 8,25 tum. (226 x 165 x 133 mm)
Beskrivning 4x5 fack, -20 grader.
Array 4 x 5
Håller Temp., Timmar <-15 °C, 1
Design Ofyllt/klart lock
Material Polykarbonat
Typ Bänkkylare
Färg Klart
Kapacitet (metrisk) 0,2 till 0,5 ml
Håller 20 rör (0,2 till 0,5 ml)
Temperaturområde -20 °C