Läs mer
Jenway™ Bänkmätare för upplöst syre
Beskrivning
- LCD ger tydlig, direkt avläsning av procentandelen löst syre, mg/L eller BOD för prover
- Exportera enkelt data till dator eller skrivare via RS-232- eller IrDA-anslutningar
- % Mättnad från 0 till 199 eller 0 till 25 med noggrannhet på± 2 % med °50 F (°10 C) kalibreringstemperatur
- Manuell kompensation för salthalt och barometertryck
- Har realtidsklocka
Specifikationer
Specifikationer
| Datapunkter | DO, temperatur |
| Språk | engelska, franska, tyska, italienska, spanska, portugisiska, French, German, Italian, Spanish, Portuguese |
| Energiförbrukning | 9 V strömförsörjning |
| Spänning | 120 V |