Läs mer
Buerkle™ Dräneringsställ av PVC-bänk med uppsamlingskärl
Produktkod. 11911611 Handla allt Bürkle Produkter
Change view
Positioner:
31
49
73
Storlek:
400 x 400 mm
500 x 500 mm
600 x 600 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Positioner Storlek unitSize
11911611 31 400 x 400 mm Varje
11931611 49 500 x 500 mm Varje
11921611 73 600 x 600 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11911611 Leverantör Buerkle™ Leverantörsnummer 96403040
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Buerkle™ Dräneringsställ av PVC-bänk med uppsamlingskärl är lätt och flexibelt att ställa ner på ett bord eller en arbetsyta.
  • Två stora stöd med breda baser säkerställer tillräcklig stabilitet
  • Uppsamlingskärlet kan enkelt tas bort för tömning
  • Stallstavarnas positioner kan ändras när som helst
  • Smidig, kan användas på båda sidor
  • Dräneringsställ PVC, stänger PP
  • Inkl. skiftnyckel för stängerna
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Blå/Vit
Material PVC, polypropen
Positioner 31
Storlek 400 x 400 mm
Bredd (engelska) 15,7 tum
Höjd (engelska) 15,74 tum.
Inkluderar Nyckel, uppsamlingskärl, 5 x 60 mm stavar, 26 x 100 mm stavar, 2 x 150 mm stavar
Produkttyp Dräneringsställ för bänkskivor
Höjd (metrisk) 400 mm
Bredd (metrisk) 400 mm