Läs mer
Buerkle™ Dräneringsställ av PVC-bänk med uppsamlingskärl
Produktkod. 11921611 Handla allt Bürkle Produkter
Change view
Positioner:
31
49
73
Storlek:
400 x 400 mm
500 x 500 mm
600 x 600 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Positioner Storlek Förpackningsstorlek
11921611 73 600 x 600 mm Varje
11911611 31 400 x 400 mm Varje
11931611 49 500 x 500 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11921611 Leverantör Buerkle™ Leverantörsnummer 96403060
I lager
Buerkle™ Dräneringsställ av PVC-bänk med uppsamlingskärl är lätt och flexibelt att ställa ner på ett bord eller en arbetsyta.
  • Två stora stöd med breda baser säkerställer tillräcklig stabilitet
  • Uppsamlingskärlet kan enkelt tas bort för tömning
  • Stallstavarnas positioner kan ändras när som helst
  • Smidig, kan användas på båda sidor
  • Dräneringsställ PVC, stänger PP
  • Inkl. skiftnyckel för stängerna
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Blå/Vit
Material PVC, polypropen
Positioner 73
Storlek 600 x 600 mm
Bredd (engelska) 23,6 tum
Höjd (engelska) 23,62 tum.
Inkluderar Nyckel, uppsamlingskärl, 15 x 60 mm stavar, 56 x 100 mm stavar, 6 x 150 mm stavar
Produkttyp Dräneringsställ för bänkskivor
Höjd (metrisk) 600 mm
Bredd (metrisk) 600 mm