Beskrivning
- Två stora stöd med breda baser säkerställer tillräcklig stabilitet
- Uppsamlingskärlet kan enkelt tas bort för tömning
- Stallstavarnas positioner kan ändras när som helst
- Smidig, kan användas på båda sidor
- Dräneringsställ PVC, stänger PP
- Inkl. skiftnyckel för stängerna
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Not Autoclavable |
| Färg | Blå/Vit |
| Håller | Labware |
| Material | PVC, polypropen |
| Positioner | 49 |
| Form | Square |
| Staplingsbar | No |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Storlek | 500 x 500 mm |
| Längd (metrisk) | 500 mm |
| Visa mer |