Läs mer
Buerkle™ Dräneringsställ av PVC-bänk med uppsamlingskärl
Produktkod. p-8001882 Handla allt Bürkle Produkter
Positioner:
31
49
73
Storlek:
400 x 400 mm
500 x 500 mm
600 x 600 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11911611
Brand: Buerkle™ 96403040
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Buerkle™ Dräneringsställ av PVC-bänk med uppsamlingskärl är lätt och flexibelt att ställa ner på ett bord eller en arbetsyta.
  • Två stora stöd med breda baser säkerställer tillräcklig stabilitet
  • Uppsamlingskärlet kan enkelt tas bort för tömning
  • Stallstavarnas positioner kan ändras när som helst
  • Smidig, kan användas på båda sidor
  • Dräneringsställ PVC, stänger PP
  • Inkl. skiftnyckel för stängerna
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Inkluderar Nyckel, uppsamlingskärl, 5 x 60 mm stavar, 26 x 100 mm stavar, 2 x 150 mm stavar
Produkttyp Dräneringsställ för bänkskivor
Färg Blå/Vit
Material PVC, polypropen
Positioner 31
Storlek 400 x 400 mm
Bredd (metrisk) 400 mm
Bredd (engelska) 15,7 tum
Höjd (metrisk) 400 mm
Höjd (engelska) 15,74 tum.