Läs mer
Thermo Scientific™ Dewar-flaskor för bänkskivor
Produktkod. 10693121
Change view
Kapacitet (metrisk):
1 l
2 l
4 l
10 l
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
10693121 2 l Varje
10149270 1 l Varje
10782702 4 l Varje
10007910 10 l Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10693121 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 41502000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6084.42 SEK
    3189.02 SEK / Paket med 1
    Save 2895.40 SEK
    47% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 19-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Förvara prover i flytande kväve, torris-lösningsmedelsblandningar eller isvatten under kort tid med dessa bänkade Dewar-kolvar med dubbelväggiga sidor, isolering och hällpipar.
Förvara prover i flytande kväve, torris-lösningsmedelsblandningar eller isvatten på kort sikt med Thermo Scientific™ Dewar-flaskor för bänkskivor. Dubbelväggiga sidor och CFC-fri skum-uretanisolering minimerar värmeläckage så att proverna förblir kalla längre. Kolvar har hällpipar och bottengreppområde för enkel borttagning av använda vätskor.
  • Högdensitetspolyetenbas och HDPE-överdrag med polyetenbelagt handtag för stark, spricksäker prestanda
  • Dubbelväggiga sidor och CFC-fri skum-uretanisolering minimerar värmeläckage så att proverna förblir kalla längre
  • Använd från -196 °C till +100 °C
  • Hällpip och bottengreppområde för att enkelt ta bort använda vätskor
  • Ventilerat, isolerat lock tillåter ångutsläpp men bibehåller provets temperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (engelska) 67.628 fl oz.
nr per ärende 2
Antal per förpackning 1
Kapacitet (metrisk) 2 l
Djup (metrisk) interiör 231 mm
Depth (engelska) Interiör 9.1 in.
Diameter (metrisk) inre mun 122mm
Diameter (engelska) Innermun 4.8 in.
Höjd (metrisk) 282mm
Höjd (engelska) 11,1 tum