Läs mer
Thermo Scientific™ Dewar-flaskor för bänkskivor
Beskrivning
Förvara prover i flytande kväve, torris-lösningsmedelsblandningar eller isvatten på kort sikt med Thermo Scientific™ Dewar-flaskor för bänkskivor. Dubbelväggiga sidor och CFC-fri skum-uretanisolering minimerar värmeläckage så att proverna förblir kalla längre. Kolvar har hällpipar och bottengreppområde för enkel borttagning av använda vätskor.
- Högdensitetspolyetenbas och HDPE-överdrag med polyetenbelagt handtag för stark, spricksäker prestanda
- Dubbelväggiga sidor och CFC-fri skum-uretanisolering minimerar värmeläckage så att proverna förblir kalla längre
- Använd från -196 °C till +100 °C
- Hällpip och bottengreppområde för att enkelt ta bort använda vätskor
- Ventilerat, isolerat lock tillåter ångutsläpp men bibehåller provets temperatur
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (engelska) | 135,26 fl oz. |
| nr per ärende | 2 |
| Antal per förpackning | 1 |
| Kapacitet (metrisk) | 4 l |
| Djup (metrisk) interiör | 295 mm |
| Depth (engelska) Interiör | 11,6 tum |
| Diameter (metrisk) inre mun | 158mm |
| Diameter (engelska) Innermun | 18,5 cm. |
| Höjd (metrisk) | 353mm |
| Höjd (engelska) | 13,9 tum |