Läs mer
Fisherbrand™ Inkuberande mikroplattor för bänk
Produktkod. p-6714269 Handla allt Fisherbrand Produkter
Elektriska krav:
230 V, 2,5 A, 450 W
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15564070
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Designad för att värma och skaka en mängd olika prover som finns i antingen mikroplattor eller rör
  • Mikroprocessorkontroll: Mikroprocessorkontrollen med variabel hastighet ger en konsekvent och enhetlig skakning. Mikroprocessorn visar senaste börvärdet och startar om, om strömmen bryts.
  • PID temperaturkontroller: Upprätthåller exakt temperaturkontroll från +5°C till 65°C. Lättanvända kontroller låter användare justera temperaturen i steg om 1°C.
  • Trippel excentrisk drift: Permanent smorda kullager och underhållsfri, borstlös likströmsmotor ger tillförlitlig service och kontinuerlig drift
  • LED-display: Pekplattor med lättlästa, oberoende LED-displayer för temperatur, hastighet och tid gör att användaren kan se alla inställningar samtidigt. Ger repeterbara och exakta resultat varje gång och är lätt synlig över labbänkar. Timern kommer att visa förfluten tid eller, när den är programmerad till användardefinierad gräns, kommer den att stänga av enheten när tiden når noll. Displayen visar senast använda inställningar, även efter att strömmen har stängts av.
  • Temperaturkalibreringsläge: Tillåter användaren att kalibrera enheten till en extern temperaturenhet
  • Tillämpningar: Immunanalyser och hybridiseringar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Hastighetskontroll noggrannhet ±2 % av inställd hastighet upp till 999 rpm; ±5 % 1000 till 1200 rpm
Hastighetsintervall 150 till 1200 rpm
Elektriska krav 230 V, 2,5 A, 450 W
Temperaturområde (metriskt) Omgivningstemperatur +5° till 65 °C
Mått (LxB) Plattform 264x184 mm
Mått (L x B x H) 16,3 x 11,5 x 12,4 tum (415 x 293 x 315 mm)
Fuktighetsområde 80%
Inkluderar Aluminiumbricka med fyra mikroplattklämmor
Timerintervall 1 sek. till 9999 min.