Läs mer
General Tools Bänkstativ för ljud- och ljusmätare
Handla allt Cole-Parmer Produkter
Höjd (metrisk):
8,9 cm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- 5 års garanti
Specifikationer
Specifikationer
| Höjd (metrisk) | 8,9 cm |
| Höjd (engelska) | 3,5 tum |
| Inkluderar | Inbyggd stativgänga, fjärrsensor med lock, bärväska och ett 9V batteri |
| Produkttyp | Ljusmätare Stativ/stativ |
| För användning med (applikation) | För ljud- och ljusmätare |
| Kvantitet | 1 st |