Läs mer
Jenway™ pH-mätare för bänkskivor
Produktkod. 12401240
Typ:
Advanced Digital pH Meter Kit med GLP, glaselektrod, ATC, buffertar; 120 V
Standard digital pH-mätare, glaselektrod, ATC, buffertar; 120 V
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12401240
Brand: Jenway™ 3545904
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kompakt enhet som ger exakta och tillförlitliga avläsningar.
  • Stöder en, två eller trepunkts pH-kalibrering
  • Upp till tre decimaler för exakta avläsningar
Specifikationer
Beskrivning Standard
Inkluderar Glaselektrod, ATC, buffertar
Noggrannhet (temperatur) ±0,5 °C/± 1 °F
Noggrannhet (pH) ±0,003
Område (pH) -2 till 20
Upplösning (pH) 0.001, 0.01, 0.1
Räckvidd (mV) -1999,9 till 19,999
Visningstyp LCD, anpassad med bakgrundsbelysning
Typ Standard digital pH-mätare, glaselektrod, ATC, buffertar; 120 V