Läs mer
Jenway™ pH-mätare för bänkskivor
Produktkod. 12421240
Change view
Typ:
Advanced Digital pH Meter Kit med GLP, glaselektrod, ATC, buffertar; 120 V
Standard digital pH-mätare, glaselektrod, ATC, buffertar; 120 V
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Typ unitSize
12421240 Advanced Digital pH Meter Kit med GLP, glaselektrod, ATC, buffertar; 120 V Varje
12401240 Standard digital pH-mätare, glaselektrod, ATC, buffertar; 120 V Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12421240 Leverantör Jenway™ Leverantörsnummer 3545910
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kompakt enhet som ger exakta och tillförlitliga avläsningar.
  • Stöder en, två eller trepunkts pH-kalibrering
  • Upp till tre decimaler för exakta avläsningar
Specifikationer
Beskrivning Avancerad
Inkluderar GLP, glaselektrod, ATC, buffertar
Noggrannhet (temperatur) ±0,5 °C/± 1 °F
Noggrannhet (pH) ±0,003
Område (pH) -2 till 20
Upplösning (pH) 0.001, 0.01, 0.1
Räckvidd (mV) -1999,9 till 19,999
Visningstyp LCD, 1/8 VGA Monokrom Bakgrundsbelyst
Typ Advanced Digital pH Meter Kit med GLP, glaselektrod, ATC, buffertar; 120 V