Läs mer
Wilmad-LabGlass™ Bänkspektrometer NMR-rör
Produktkod. 15826905
Change view
Längd (engelska):
16,9 cm
7 tum
8 tum
Modell:
WG-BTNMR-7
WG-BTNMR-7-25
WG-BTNMR-8
WG-BTNMR-8-25
Kvantitet:
25
150
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (engelska) Modell Kvantitet Förpackningsstorlek
15826905 8 tum WG-BTNMR-8 150 -
15806905 8 tum WG-BTNMR-8-25 25 Paket med 25
15896895 16,9 cm WG-BTNMR-7-25 25 Paket med 25
15816905 7 tum WG-BTNMR-7 150 -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15826905 Leverantör Wilmad-LabGlass™ Leverantörsnummer 666098150
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2785.00 SEK
    2552.23 SEK / Paket med 150
    Save 232.77 SEK
    8% Av
Beräknad leverans: 17-03-2027
Wilmad-LabGlass Benchtop NMR-rör har testats för att säkerställa prestanda och möjliggöra förtroende vid inköp av förbrukningsvaror för instrument.
  • 5 mm OD-rör finns i 7” eller 8” längder i mängder om 25 eller 150 stycken
  • Förpackningen möjliggör enkel åtkomst och förvaring av röret
  • Attraktivt prissatt för en laboratoriemiljö med hög genomströmning
  • Typ 1, klass B Borosilikatglaskonstruktion med engångslock
Specifikationer
För användning med (utrustning) Bänk-NMR-spektrometrar
Längd (metrisk) 20.3 cm
Material Borsilikatglas
Produkttyp NMR-rör
Färg Klart
Förslutningstyp Lock
Diameter (metrisk) Yttre 5 mm
För användning med (applikation) NMR-experiment
Längd (engelska) 8 tum
Tjocklek (metrisk) vägg 0.43 mm
Kvantitet 150
Modell WG-BTNMR-8