Läs mer
Wilmad-LabGlass™ Bänkspektrometer NMR-rör
Handla allt SP Scienceware Produkter
Längd (engelska):
7 tum
8 tum
Modell:
WG-BTNMR-7
WG-BTNMR-7-25
WG-BTNMR-8
WG-BTNMR-8-25
Kvantitet:
25
150
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
Beskrivning
- 5mm O.D. tubes available in 7” or 8” lengths in quantities of 25 or 150 pieces
- Packaging allows for easy tube access and storage
- Attractively priced for a high-throughput laboratory environment
- Type 1, Class B Borosilicate glass construction with disposable caps
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | Benchtop NMR Spectrometers |
| Längd (metrisk) | 20.3 cm |
| Material | Borosilicate Glass |
| Produkttyp | NMR Tube |
| Färg | Clear |
| Förslutningstyp | Cap |
| Diameter (metrisk) Yttre | 5 mm |
| För användning med (applikation) | NMR Experiments |
| Längd (engelska) | 8 tum |
| Tjocklek (metrisk) vägg | 0.43 mm |
| Visa mer |