Läs mer
Ratiolab™ Avfallspåsar och bänkställ
Produktkod. 10631246
Change view
Kapacitet (metrisk):
2,5 L/påse
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
10631246 2,5 L/påse 1 uppsättning
1 options
Produktkod. 10631246 Leverantör Ratiolab™ Leverantörsnummer 7001401
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd dessa påsar för kassering av förorenad laboratorieutrustning. Engångspåsar och bänkställ består av bänkställ och distinkta röda autoklaverbara påsar för enkel identifiering.
  • 100 röda autoklaverbara påsar med BIOHAZARD-varning Instruktion och steriliseringsindikatorplåster
  • Väskorna mäter 210 x 290 mm, tillverkade av robust polyeten (PE)
  • Rektangel vitt indikatorfält förvandlas till mörkt när det autoklaveras
  • Med BIOHAZARD-symbol och säkerhetsavtryck på engelska, tyska, franska och spanska
  • Autoklaverbar vid 121° C, för autoklavering får påsen inte vara helt stängd
  • Praktiskt bänkställ, plastbelagt, med 3 gummifötter
Specifikationer
Inkluderar 100 avfallspåsar
Mått (L x B) 200 x 300mm
Produkttyp Bordsställ och avfallspåsar
Kapacitet (metrisk) 2,5 L/påse