Läs mer
Ratiolab™ Bänkstativ
Produktkod. 10523805
Change view
Autoklaveringsbar:
Autoklaveringsbar
Produktkod. Autoklaveringsbar
10523805 Autoklaveringsbar
1 options
Produktkod. 10523805 Leverantör Ratiolab™ Leverantörsnummer 7001400
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    153.00 SEK
    94.47 SEK / Paket med 1
    Save 58.53 SEK
    38% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd detta bordsställ med avfallspåsar. Ratiolab™ Bänkställ är designade för att passa avfallspåsar med måtten 200 x 300 x 0,05 mm.
  • Bordsställ för avfallspåsar, 200 x 300 x 0,05 mm
  • Praktiskt bänkstativ
  • Plastbelagd med 3 gummifötter
Specifikationer
Beskrivning Plastbelagd
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Disponibel Engångsbruk
För användning med (utrustning) 300 x 200 mm avfallspåsar
Material Polypropen
Mått (L x B) 300 x 200 mm
Produkttyp Bänkstativ