missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Bendamustine 1-Methylethyl Ester, Mikromol™
Beskrivning
Bendamustine 1-Methylethyl Ester
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bendamustine Isopropyl Ester |
| CAS | 1313020-25-5 |
| Analyt- eller komponentnamn | Bendamustine Isopropyl Ester |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C19 H27 Cl2 N3 O2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | 1H-Benzimidazole-2-butanoic acid, 5-[bis(2-chloroethyl)amino]-1-methyl-, 1-methylethyl ester, 1-Methylethyl 5-[bis(2-chloroethyl)amino]-1-methyl-1H-Benzimidazole-2-butanoate, Bendamustine Isopropyl Ester, Bendamustine 1-Methylethyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C19H27Cl2N3O2/c1-14(2)26-19(25)6-4-5-18-22-16-13-15(7-8-17(16)23(18)3)24(11-9-20)12-10-21/h7-8,13-14H,4-6,9-12H2,1-3H3 |
| LEDER | CC(C)OC(=O)CCCc1nc2cc(ccc2n1C)N(CCCl)CCCl |
| IUPAC-namn | isopropyl 4-[5-[bis(2-chloroethyl)amino]-1-methyl-benzimidazol-2-yl]butanoate |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?