Läs mer
Bendamustine D-Mannitol Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bendamustine D-Mannitol ester |
| Analyt- eller komponentnamn | Bendamustine D-Mannitol ester |
| Frakt skick | Room Temperature |
| InChI formel | InChI=1S/C22H33Cl2N3O7/c1-26-16-6-5-14(27(9-7-23)10-8-24)11-15(16)25-19(26)3-2-4-20(31)34-13-18(30)22(33)21(32)17(29)12-28/h5-6,11,17-18,21-22,28-30,32-33H,2-4,7-10,12-13H2,1H3/t17-,18-,21-,22-/m1/s1 |
| Lösningstyp | Neat |
| Industry Type | Forensics |
| Kvantitet | 50 mg |
| Formel vikt | 521.1696 |