Läs mer
Bendamustine hydroklorid, Mikromol™
Produktkod. 17959699
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
17959699 250 mg
1 options
Produktkod. 17959699 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0154.00
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Bendamustinehydroklorid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bendamustine Hydrochloride
CAS 3543-75-7
Analyt- eller komponentnamn Bendamustine Hydrochloride
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C16 H21 Cl2 N3 O2 . HCl
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym 1H-Benzimidazole-2-butanoic acid, 5-[bis(2-chloroethyl)amino]-1-methyl-, hydrochloride (1:1), 1H-Benzimidazole-2-butanoic acid, 5-[bis(2-chloroethyl)amino]-1-methyl-, monohydrochloride (9CI), 2-Benzimidazolebutyric acid, 5-[bis(2-chloroethyl)amino]-1-methyl-, monohydrochloride (8CI), Bendamustin hydrochloride, Bendamustine hydrochloride, Bendit, Cytostasan, IMET 3393, Purplz, Ribomustin, SDX 105, Treanda, ZIMET 33/93, 5-[Bis(2-chloroethyl)-amino]-1-methyl-1H-benzimidazole-2-butanoic Acid Hydrochloride, Cytostasan, Ribomustin, Treanda
InChI formel InChI=1S/C16H21Cl2N3O2.ClH/c1-20-14-6-5-12(21(9-7-17)10-8-18)11-13(14)19-15(20)3-2-4-16(22)23;/h5-6,11H,2-4,7-10H2,1H3,(H,22,23);1H
LEDER O=C(CCCC1=NC2=C(N1C)C=CC(N(CCCl)CCCl)=C2)O.Cl
IUPAC-namn 4-(5-(bis(2-kloretyl)amino)-1-metyl-1H-benzo[d]imidazol-2-yl)butansyrahydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 394.72
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 393,08 g/mol