Läs mer
Bendamustin hydroklorid, TRC
Produktkod. 30329977
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
30329977 50 mg
1 options
Produktkod. 30329977 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB13250050MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bendamustine Hydrochloride
CAS 3543-75-7
Molekylformel C16H21Cl2N3O2.HCl
Kvantitet 50 mg
Synonym 1H-Benzimidazole-2-butanoic acid, 5-[bis(2-chloroethyl)amino]-1-methyl-, hydrochloride (1:1), 1H-Benzimidazole-2-butanoic acid, 5-[bis(2-chloroethyl)amino]-1-methyl-, monohydrochloride (9CI), 2-Benzimidazolebutyric acid, 5-[bis(2-chloroethyl)amino]-1-methyl-, monohydrochloride (8CI), Bendamustin hydrochloride, Bendamustine hydrochloride, Bendit, Cytostasan, IMET 3393, Purplz, Ribomustin, SDX 105, Treanda, ZIMET 33/93
InChI formel InChI=1S/C16H21Cl2N3O2.ClH/c1-20-14-6-5-12(21(9-7-17)10-8-18)11-13(14)19-15(20)3-2-4-16(22)23;/h5-6,11H,2-4,7-10H2,1H3,(H,22,23);1H
LEDER Cl.Cn1c(CCCC(=O)O)nc2cc(ccc12)N(CCCl)CCCl
IUPAC-namn 4-[5-[bis(2-kloretyl)amino]-1-metylbenzimidazol-2-yl]butansyra; hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 394.72
Formel vikt 393.08