Läs mer
Bendazac, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Bendazac |
| CAS | 20187-55-7 |
| Molekylformel | C16H14N2O3 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | [[1-(Phenylmethyl)-1H-indazol-3-yl]oxy]acetic Acid, 1-Benzylindazole-3-oxyacetic Acid, [(1-Benzyl-1H-indazol-3-yl)oxy]acetic Acid, AF 983, Bendazolic Acid, Bindazac, Dogalina, Zildasac, Zildazac |
| InChI formel | InChI=1S/C16H14N2O3/c19-15(20)11-21-16-13-8-4-5-9-14(13)18(17-16)10-12-6-2-1-3-7-12/h1-9H,10-11H2,(H,19,20) |
| LEDER | OC(=O)COc1nn(Cc2ccccc2)c3ccccc13 |
| IUPAC-namn | 2-(1-benzylindazol-3-yl)oxyeddiksyra |
| Molekylvikt (g/mol) | 282.29 |
| Formel vikt | 282.1004 |