Läs mer
Bendazol, MedChemExpress
Produktkod. 16442306
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
16442306 500 mg
1 options
Produktkod. 16442306 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB2141
MedChemExpress Bendazol is a hypotensive drug which can also enhance NO synthase activity in renal glomeruli and collecting tubules.
Bendazol is a hypotensive drug which can also enhance NO synthase activity in renal glomeruli and collecting tubules.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bendazol
CAS 621-72-7
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C14H12N2
Kvantitet 500 mg
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (480.17 mM; Need ultrasonic)
LEDER C1(CC2=CC=CC=C2)=NC3=CC=CC=C3N1
Molekylvikt (g/mol) 208.26
Formel vikt 208.26
Procent renhet 99.45%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation