Läs mer
Bendiocarb, SPEX CertiPrep™
Produktkod. 12999404 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
Förpackningsstorlek:
1ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
12999404 1 mL 1ml
1 options
Produktkod. 12999404 Leverantör SPEX Certiprep Leverantörsnummer S379
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Innehåller
Autosampler Vial, NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
ISO/IEC Guide 34 Certified, NIST-Traceable Certified Reference Material
Organic Standard manufactured for GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and other analytical instrumentation
AnalyteCAS No.Concentration
Bendiocarb22781-23-31000μg/mL
Certifikat
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Uppfyllande
GHS/OSHA Complaint
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bendiocarb
Förpackning 2mL Amber Prescored Glass Ampule
CAS 22781-23-3, 67-56-1
CAS Min % 0.1, 99.9
Anteckningar om koncentration eller sammansättning Certificate of Analysis reports target analytes to a +/−2% accuracy and correct for raw material purity.
CAS Max % 0.1, 99.9
Metoder For US EPA Method 8141
Fysisk form Powder/Solid
Molekylformel C11H13NO4
Färg White
pH 8.7 to 9.3
För användning med (utrustning) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation
InChI-nyckel XEGGRYVFLWGFHI-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC1(OC2=C(O1)C(=CC=C2)OC(=O)NC)C
IUPAC-namn (2,2-dimethyl-1,3-benzodioxol-4-yl) N-methylcarbamate
Lösningsmedel eller matris Methanol-P&T
Molekylvikt (g/mol) 223.228
PubChem CID 2314
Kvantitet 1 mL
ChEBI CHEBI:34556
Visa mer Visa mindre
Product intended for laboratory use only