missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Bendiocarb, TRC

Produktkod. 30346724
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30346724 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30346724 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB1199001G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.

Begär ett pris för denna vara här.

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Bendiocarb
CAS 22781-23-3
Molekylformel C11 H13 N O4
Kvantitet 1 g
Synonym 1,3-Benzodioxol-4-ol, 2,2-dimethyl-, methylcarbamate (9CI), Carbamic acid, methyl-, 2,3-(isopropylidenedioxy)phenyl ester (8CI), Phenol, 2,3-(isopropylidenedioxy)-, methylcarbamate (8CI), 2,2-Dimethyl-1,3-benzodioxol-4-yl N-methylcarbamate, 2,2-Dimethyl-1,3-benzodioxol-4-yl methylcarbamate, Bencarbate, Bendiocarb, Dycarb, Ficam, Ficam 80W, Ficam W, Fisons NC 6897, Garvox, Multamat, NC 6897, Niomil, Seedox, Seedox (insecticide), Seedox 80W, Tatoo, Tattoo, Turcam
InChI formel InChI=1S/C11H13NO4/c1-11(2)15-8-6-4-5-7(9(8)16-11)14-10(13)12-3/h4-6H,1-3H3,(H,12,13)
LEDER CNC(=O)Oc1cccc2OC(C)(C)Oc12
IUPAC-namn (2,2-dimethyl-1,3-benzodioxol-4-yl) N-methylcarbamate
Molekylvikt (g/mol) 223.23
Formel vikt 223.0845
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.