Läs mer
Lenz Laborglasintrumente Böjer 90°
Produktkod. 11826094
Standard konisk led nr.:
NS 19/26
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11826094
Brand: Lenz Laborglasintrumente 05025002
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av högkvalitativa material. Varje tillverkningssteg testas genom ett omfattande kvalitetsledningssystem, baserat på DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Med två NS-koner
  • Böjd (vinkel: 90° )
  • Tillverkad av DURAN™ slang
Specifikationer
Inkluderar Två NS-koner
Material Duran Glas
Standard konisk led nr. NS 19/26