Läs mer
Benezeneruthenium(II) kloriddimer, TRC
Produktkod. 30341148
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
30341148 500 mg
1 options
Produktkod. 30341148 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB997115500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benezeneruthenium(II) Chloride Dimer
CAS 37366-09-9
Molekylformel C12H12Cl4Ru2
Kvantitet 500 mg
Synonym Bis(eta6-benzene)di-μ-chlorodichlorodiruthenium, (Benzene)dichlororuthenium DimerBenzeneruthenium Dichloride Dimer, Bis((eta6-benzene)chloro(μ-chloro)ruthenium), Bis((eta6-benzene)dichlororuthenium), Bis(benzene)di-μ-chlorodichlorodiruthenium, Bis(benzene)tetrachlorodiruthenium, Bis(eta6-benzene)tetrachlorodiruthenium, Bis(π-benzeneruthenium dichloride), Bis[(benzene)dichlororuthenium], Bis[dichloro[eta6-(benzene)]ruthenium], Dibenzenetetrachlorodiruthenium, μ-Dichloro-bis(benzenechlororuthenium(II))
InChI formel InChI=1S/2C6H6.4ClH.2Ru/c2*1-2-4-6-5-3-1;;;;;;/h2*1-6H;4*1H;;/q;;;;;;2*+2/p-4
LEDER [Cl-][Ru+2]1[Cl-][Ru+2]([Cl-])[Cl-]1.[cH]2[cH][cH][cH][cH][cH]2.[cH]3[cH][cH][cH][cH][cH]3
IUPAC-namn bensen; dichloruthenium
Molekylvikt (g/mol) 500.18
Formel vikt 499.778