missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Benfluorex hydroklorid, MP Biomedicals™

Produktkod. 11468951 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
50 g
Förpackningsstorlek:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11468951 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11468951 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215482050

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Benfluorex hydrochloride
CAS 23602-78-0
Molekylformel C19H21ClF3NO2
Kvantitet 50 g
Synonym 2-[[1-Methyl-2-[3-(trifluoromethyl)-phenyl]ethyl]amino]ethanol benzoate ester
InChI-nyckel NLOALSPYZIIXEO-UHFFFAOYNA-N
LEDER Cl.CC(CC1=CC=CC(=C1)C(F)(F)F)NCCOC(=O)C1=CC=CC=C1
IUPAC-namn 2-({1-[3-(trifluormetyl)fenyl]propan-2-yl}amino)etylbensoathydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 387.83
Formel vikt 387.8
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.