Läs mer
Benfluorex Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Benfluorex, Hydrochloride |
| Kvantitet | 5 mg |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Formel vikt | 387.1213 |
| Molekylvikt (g/mol) | 387.82 |