Läs mer
Benfotiamin, TRC
Produktkod. 17973145
Change view
Kvantitet:
100 mg
250 mg
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17973145 5 g
17953245 100 mg
17921655 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17973145 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB1360005G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 22457-89-2
Molekylformel C19 H23 N4 O6 P S
Molekylvikt (g/mol) 466.45
Synonym Benzenecarbothioic acid, S-[2-[[(4-amino-2-methyl-5-pyrimidinyl)methyl]formylamino]-1-[2-(phosphonooxy)ethyl]-1-propen-1-yl] ester, Benzenecarbothioic acid, S-[2-[[(4-amino-2-methyl-5-pyrimidinyl)methyl]formylamino]-1-[2-(phosphonooxy)ethyl]-1-propenyl] ester (9CI), Benzoic acid, thio-, S-ester with N-[(4-amino-2-methyl-5-pyrimidinyl)methyl]-N-(4-hydroxy-2-mercapto-1-methyl-1-butenyl)formamide dihydrogen phosphate (ester) (8CI), Formamide, N-[(4-amino-2-methyl-5-pyrimidinyl)methyl]-N-(4-hydroxy-2-mercapto-1-methyl-1-butenyl)-, S-benzoate O-(dihydrogen phosphate) (8CI), 8088CB, BTMP, Benfothiamine, Benfotiamine, Benzoylthiamine O-monophosphate, Benzoylthiamine monophosphate, Berdi, Betivina, Bietamine, Biotamin, Milgamma, N-[(4-Amino-2-methyl-5-pyrimidinyl)methyl]-N-(4-hydroxy-2-mercapto-1-methyl-1-butenyl)formamide S-benzoate O-phosphate, Neurostop, Nitanevril, S-Benzoylthiamine O-monophosphate, S-Benzoylthiamine monophosphate, Tabiomyl, Vitanevril, (E)-6-(4-Amino-2-methylpyrimidin-5-yl)-3-benzoylthio-5-formyl-4-methyl-5-azahex-3-enyldihydrogenphosphat (ABDA Nomenklatur)
IUPAC-namn S-[(E)-2-[(4-amino-2-metylpyrimidin-5-yl)metyl-formylamino]-5-fosfonooxypent-2-en-3-yl] bensenkarbothioat
LEDER C\C(=C(\CCOP(=O)(O)O)/SC(=O)c1ccccc1)\N(Cc2cnc(C)nc2N)C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benfotiamine
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
InChI formel InChI=1S/C19H23N4O6PS/c1-13(23(12-24)11-16-10-21-14(2)22-18(16)20)17(8-9-29-30(26,27)28)31-19(25)15-6-4-3-5-7-15/h3-7,10,12H,8-9,11H2,1-2H3,(H2,20,21,22)(H2,26,27,28)/b17-13+
Formel vikt 466.1076
Procent renhet >95%
Kvantitet 5 g