missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Benfuracarb, 90%, TRC

Produktkod. 30331002
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30331002 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30331002 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB13610010G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.

Begär ett pris för denna vara här.

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Benfuracarb
CAS 82560-54-1
Molekylformel C20 H30 N2 O5 S
Kvantitet 10 g
Synonym Aminofuracarb, Aminosulfulan, Benfuracarb, Nakar, OK 174, Oncol, Oncol 5G
InChI formel InChI=1S/C20H30N2O5S/c1-7-25-17(23)11-12-22(14(2)3)28-21(6)19(24)26-16-10-8-9-15-13-20(4,5)27-18(15)16/h8-10,14H,7,11-13H2,1-6H3
LEDER CCOC(=O)CCN(SN(C)C(=O)Oc1cccc2CC(C)(C)Oc12)C(C)C
IUPAC-namn ethyl 3-[[(2,2-dimethyl-3H-1-benzofuran-7-yl)oxycarbonyl-methylamino]sulfanyl-propan-2-ylamino]propanoate
Molekylvikt (g/mol) 410.53
Formel vikt 410.1875
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.