missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Benfuracarb, 90%, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Benfuracarb |
| CAS | 82560-54-1 |
| Molekylformel | C20 H30 N2 O5 S |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | Aminofuracarb, Aminosulfulan, Benfuracarb, Nakar, OK 174, Oncol, Oncol 5G |
| InChI formel | InChI=1S/C20H30N2O5S/c1-7-25-17(23)11-12-22(14(2)3)28-21(6)19(24)26-16-10-8-9-15-13-20(4,5)27-18(15)16/h8-10,14H,7,11-13H2,1-6H3 |
| LEDER | CCOC(=O)CCN(SN(C)C(=O)Oc1cccc2CC(C)(C)Oc12)C(C)C |
| IUPAC-namn | ethyl 3-[[(2,2-dimethyl-3H-1-benzofuran-7-yl)oxycarbonyl-methylamino]sulfanyl-propan-2-ylamino]propanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 410.53 |
| Formel vikt | 410.1875 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?