Läs mer
Benfuresate 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30316718
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30316718 1 ml
1 options
Produktkod. 30316718 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA10476000AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benfuresate
CAS 68505-69-1
Analyt- eller komponentnamn Benfuresate
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C12 H16 O4 S
Koncentration 100 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
InChI formel InChI=1S/C12H16O4S/c1-4-17(13,14)16-9-5-6-11-10(7-9)12(2,3)8-15-11/h5-7H,4,8H2,1-3H3
LEDER CCS(=O)(=O)Oc1ccc2OCC(C)(C)c2c1
IUPAC-namn (3,3-dimethyl-2H-1-benzofuran-5-yl) ethanesulfonate
Lösningsmedel eller matris Acetonitrile
Molekylvikt (g/mol) 256.32
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 256.0769 g/mol