missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Benidipine 5-(1-Benzylpiperidin-3-yl), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Benidipine 5-(1-Benzylpiperidin-3-yl) |
| CAS | 91599-75-6 |
| Molekylformel | C39H44N4O6 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 3-(3-Benzylpiperidin-1-yl) 5-(1-Benzylpiperidin-3-yl) 2,6-Dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate, Benidipine Impurity 1 |
| InChI formel | InChI=1S/C39H44N4O6/c1-27-35(38(44)48-33-18-10-20-41(25-33)23-29-12-5-3-6-13-29)37(31-16-9-17-32(22-31)43(46)47)36(28(2)40-27)39(45)49-34-19-11-21-42(26-34)24-30-14-7-4-8-15-30/h3-9,12-17,22,33-34,37,40H,10-11,18-21,23-26H2,1-2H3 |
| LEDER | CC1=C(C(C(=C(C)N1)C(=O)OC2CCCN(Cc3ccccc3)C2)c4cccc(c4)[N+](=O)[O-])C(=O)OC5CCCN(Cc6ccccc6)C5 |
| IUPAC-namn | bis(1-benzylpiperidin-3-yl) 2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 664.79 |
| Formel vikt | 664.3261 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?