Läs mer
Benidipine hydrochloride, MedChemExpress
Produktkod. 16428766
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
16428766 100 mg
1 options
Produktkod. 16428766 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB1448
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-11-2026
MedChemExpress Benidipine hydrochloride is a dihydropyridine calcium channel blocker for the treatment of high blood pressure (hypertension).
Benidipine hydrochloride is a dihydropyridine calcium channel blocker for the treatment of high blood pressure (hypertension).
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benidipine hydrochloride
CAS 91599-74-5
Färg Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C28H32ClN3O6
Kvantitet 100 mg
Synonym KW-3049
Löslighetsinformation DMSO : 33.33 mg/mL (61.49 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
LEDER O=C(C1=C(C)NC(C)=C(C(O[C@H]2CN(CC3=CC=CC=C3)CCC2)=O)[C@@H]1C4=CC=CC([N+]([O-])=O)=C4)OC.[H]Cl
Molekylvikt (g/mol) 542.02
Formel vikt 542.02
Procent renhet 99.5%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation