Läs mer
Benin, MedChemExpress
Beskrivning
Benin is a potent cytostatic drug that can be used for the treatment of generalized carcinoma of the breast.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Benin |
| CAS | 22181-94-8 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C14H19N5O3S |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | Butocin Butocine |
| LEDER | O=C(OCC)CNC(CCCCSC1=C2N=CNC2=NC=N1)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 337.4 |
| Formel vikt | 337.4 |
| Visa mer |