Läs mer
Benmijunzhi, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Benmijunzhi |
| CAS | 852369-40-5 |
| Molekylformel | C20H22O4 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | Benmijunzhi, Benzeneacetic acid, 2-[(2,5-dimethylphenoxy)methyl]-α-(methoxymethylene)-, methyl ester, (αE)-, Methyl (αE)-2-[(2,5-dimethylphenoxy)methyl]-α-(methoxymethylene)benzeneacetate, Benmijunzhi, ZJ 0712, Methyl (alphaE)-2-[(2,5-Dimethylphenoxy)methyl]-alpha-(methoxymethylene)benzeneacetate, ZJ 0712 |
| InChI formel | InChI=1S/C20H22O4/c1-14-9-10-15(2)19(11-14)24-12-16-7-5-6-8-17(16)18(13-22-3)20(21)23-4/h5-11,13H,12H2,1-4H3/b18-13+ |
| LEDER | CO\C=C(\C(=O)OC)/c1ccccc1COc2cc(C)ccc2C |
| IUPAC-namn | methyl (E)-2-[2-[(2,5-dimethylphenoxy)methyl]phenyl]-3-methoxyprop-2-enoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 326.39 |
| Formel vikt | 326.1518 |