Läs mer
Benorilate, LoGiCal
Produktkod. 30459432
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30459432 10 mg
1 options
Produktkod. 30459432 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR0399.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
LoGiCals certifierade referensmaterial som smarta, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med expertdokumentation och stöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benorilate
CAS 5003-48-5
Analyt- eller komponentnamn Benorilate
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C17 H15 N O5
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Salicylic acid acetate, ester with 4'-hydroxyacetanilide (7CI,8CI), Acetanilide, 4'-hydroxy-, salicylate (ester) acetate (ester) (8CI), 4-Acetamidophenyl 2-acetoxybenzoate, 4-Acetaminophenyl 2-acetoxybenzoate, Acetylsalicylic acid paracetamol ester, Aspirin acetaminophen ester, Benoral, Benorilate, Benortan, Benorylate, Fenasprate, Quinexin, Salipran, TO 125, Win 11450, p-Acetamidophenyl acetylsalicylate, p-N-Acetylaminophenyl acetylsalicylate, Benzoic acid, 2-(acetyloxy)-, 4-(acetylamino)phenyl ester
InChI formel InChI=1S/C17H15NO5/c1-11(19)18-13-7-9-14(10-8-13)23-17(21)15-5-3-4-6-16(15)22-12(2)20/h3-10H,1-2H3,(H,18,19)
Lösningstyp Snyggt
LEDER CC(=O)Nc1ccc(OC(=O)c2ccccc2OC(=O)C)cc1
IUPAC-namn (4-acetamidofenyl) 2-acetyloxibenzoat
Industry Type Klinisk testning
Molekylvikt (g/mol) 313.3
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 313,095 g/mol