Läs mer
Benorylate, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 16697052 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16697052 5 g
16607062 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16697052 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 465960050
 Begränsad artikel
I lager
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5003-48-5
Molekylformel C17H15NO5
Molekylvikt (g/mol) 313.31
MDL-nummer MFCD00864257
InChI-nyckel FEJKLNWAOXSSNR-UHFFFAOYSA-N
Synonym Benorilate
IUPAC-namn 4-acetamidofenyl-2-(acetyloxi)bensoat
LEDER CC(=O)NC1=CC=C(OC(=O)C2=CC=CC=C2OC(C)=O)C=C1
Specifikationer
Alfa vektor BENORYLATE 001
Kemiskt namn eller material Benorylate
Smältpunkt 177 °C till 182 °C
Färg Vitt
Förlust vid torkning ≤0.5 %
Infrarött spektrum Konformerar
Förpackning glasflaska
Kvantitet 5 g
Formel vikt 313.31
Fysisk form Kristallint pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.