Läs mer
Benoxacor, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Benoxacor |
| Analyt- eller komponentnamn | Benoxacor |
| Frakt skick | Room Temperature |
| InChI formel | InChI=1S/C11H11Cl2NO2/c1-7-6-16-9-5-3-2-4-8(9)14(7)11(15)10(12)13/h2-5,7,10H,6H2,1H3 |
| Lösningstyp | Neat |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Kvantitet | 250 mg |
| Formel vikt | 259.0167 |