missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Benoxaprofen-13C,d3, TRC

Produktkod. 30341507
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30341507 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30341507 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB16530225MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Benoxaprofen-13C,d3
CAS 1329840-53-0
Molekylformel C1513CH9D3ClNO3
Kvantitet 25 mg
Synonym 2-(4-Chlorophenyl)-alpha-(methyl-13C,d3)-5-benzoxazoleacetic Acid, (RS)-Benoxaprofen-13C,d3, (+/-)-Benoxaprofen-13C,d3, 2-[2-(4-Chlorophenyl)benzoxazol-5-yl]propanoic Acid-13C,d3, Compound 90459-13C,d3, Coxigon-13C,d3, LRCL 3794-13C,d3, Lilly 90459-13C,d3, NSC 299582-13C,d3, Opren-13C,d3, Oraflex-13C,d3, Uniprofen-13C,d3, dl-Benoxaprofen-13C,d3
InChI formel InChI=1S/C16H12ClNO3/c1-9(16(19)20)11-4-7-14-13(8-11)18-15(21-14)10-2-5-12(17)6-3-10/h2-9H,1H3,(H,19,20)/i1+1D3
LEDER [2H][13C]([2H])([2H])C(C(=O)O)c1ccc2oc(nc2c1)c3ccc(Cl)cc3
IUPAC-namn 2-[2-(4-chlorophenyl)-1,3-benzoxazol-5-yl]-3,3,3-trideuterio(3^{13}C)propanoic acid
Molekylvikt (g/mol) 305.74
Formel vikt 305.0728
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.