Läs mer
Benoxaprofen-13C,d3, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Benoxaprofen-13C,d3 |
| CAS | 1329840-53-0 |
| Molekylformel | C1513CH9D3ClNO3 |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| Synonym | 2-(4-Chlorophenyl)-alpha-(methyl-13C,d3)-5-benzoxazoleacetic Acid, (RS)-Benoxaprofen-13C,d3, (+/-)-Benoxaprofen-13C,d3, 2-[2-(4-Chlorophenyl)benzoxazol-5-yl]propanoic Acid-13C,d3, Compound 90459-13C,d3, Coxigon-13C,d3, LRCL 3794-13C,d3, Lilly 90459-13C,d3, NSC 299582-13C,d3, Opren-13C,d3, Oraflex-13C,d3, Uniprofen-13C,d3, dl-Benoxaprofen-13C,d3 |
| InChI formel | InChI=1S/C16H12ClNO3/c1-9(16(19)20)11-4-7-14-13(8-11)18-15(21-14)10-2-5-12(17)6-3-10/h2-9H,1H3,(H,19,20)/i1+1D3 |
| LEDER | [2H][13C]([2H])([2H])C(C(=O)O)c1ccc2oc(nc2c1)c3ccc(Cl)cc3 |
| IUPAC-namn | 2-[2-(4-chlorophenyl)-1,3-benzoxazol-5-yl]-3,3,3-trideuterio(3^{13}C)propanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 305.74 |
| Formel vikt | 305.0728 |