Läs mer
Benoxaprofen Ethyl Ester, Mikromol™
Produktkod. 30050272
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
30050272 25 mg
1 options
Produktkod. 30050272 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM1828.020025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Benoxaprofen Ethyl Ester
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benoxaprofen Ethyl Ester
CAS 51234-41-4
Analyt- eller komponentnamn Benoxaprofen Ethyl Ester
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C18 H16 Cl N O3
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 2-(4-Chlorophenyl)-alpha-methyl-5-benzoxazoleacetic acid ethyl ester
InChI formel InChI=1S/C18H16ClNO3/c1-3-22-18(21)11(2)13-6-9-16-15(10-13)20-17(23-16)12-4-7-14(19)8-5-12/h4-11H,3H2,1-2H3
LEDER CCOC(=O)C(C)c1ccc2oc(nc2c1)c3ccc(Cl)cc3
IUPAC-namn ethyl 2-[2-(4-chlorophenyl)-1,3-benzoxazol-5-yl]propanoate
Molekylvikt (g/mol) 329.78
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 329.0819 g/mol