Läs mer
Benoxaprofen Glucuronide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Benoxaprofen Glucuronide |
| CAS | 67472-42-8 |
| Molekylformel | C22H20ClNO9 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | 1-[2-(4-Chlorophenyl)-α-methyl-5-benzoxazoleacetate] |
| InChI formel | InChI=1S/C22H20ClNO9/c1-9(21(30)33-22-17(27)15(25)16(26)18(32-22)20(28)29)11-4-7-14-13(8-11)24-19(31-14)10-2-5-12(23)6-3-10/h2-9,15-18,22,25-27H,1H3,(H,28,29)/t9?,15-,16-,17+,18-,22-/m1/s1 |
| LEDER | ClC(C=C1)=CC=C1C2=NC3=CC(C(C)C(O[C@H]4O[C@@H](C(O)=O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]4O)=O)=CC=C3O2 |
| IUPAC-namn | (2R,3R,4R,5S,6R)-6-((2-(2-(4-chlorophenyl)benzo[d]oxazol-5-yl)propanoyl)oxy)-3,4,5-trihydroxytetrahydro-2H-pyran-2-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 477.85 |
| Formel vikt | 477.08 |