Läs mer
Benoxaprofen, LoGiCal
Produktkod. 30463244
Change view
Kvantitet:
5 mg
Produktkod. Kvantitet
30463244 5 mg
1 options
Produktkod. 30463244 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR1828.00
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benoxaprofen
CAS 51234-28-7
Analyt- eller komponentnamn Benoxaprofen
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C16 H12 Cl N O3
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym (RS)-Benoxaprofen, 2-[2-(4-Chlorophenyl)benzoxazol-5-yl]-propanoic acid, 299582Q1, Benoxaprofen, Compound 90459, Coxigon, LRCL 3794, Lilly 90459, NSC 299582, Opren, Oraflex, Uniprofen, dl-Benoxaprofen, (+/-)-2-(4-Chlorophenyl)-alpha-methyl-5-benzoxazoleacetic acid, (+/-)-Benoxaprofen, 2-(4-Chlorophenyl)-alpha-methyl-5-benzoxazoleacetic acid, 5-Benzoxazoleacetic acid, 2-(4-chlorophenyl)-alpha-methyl-
InChI formel InChI=1S/C16H12ClNO3/c1-9(16(19)20)11-4-7-14-13(8-11)18-15(21-14)10-2-5-12(17)6-3-10/h2-9H,1H3,(H,19,20)
Lösningstyp Neat
LEDER CC(C(=O)O)c1ccc2oc(nc2c1)c3ccc(Cl)cc3
IUPAC-namn 2-[2-(4-chlorophenyl)-1,3-benzoxazol-5-yl]propanoic acid
Industry Type Clinical Testing
Molekylvikt (g/mol) 301.72
Kvantitet 5 mg
Formel vikt 301.0506 g/mol